rPSL1a-Biotin pour Sia alpha(2-6)Gal
Fournisseur: TCI
Synonyms: rPSL1a-Biotin Conjugate, Recombinant Polyporus squamosus lectin (= rPSL1a)-Biotin Conjugate
R0230-1ML
TCIAR0230-1MLEA 348 EUR InStock
TCIAR0230-1ML
rPSL1a-Biotin pour Sia alpha(2-6)Gal
rPSL1a-Biotin
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Lowry Methoed) 0.9 to 1.5 mg/mL
Suitability for use in ELISA tests min. 1.0 (1.0 micro g/mL, OD450)
Molecular weight 25 to 40 kDa
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité