Isopropyle salicylate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
S0014-25ML
TCIAS0014-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAS0014-25ML
Isopropyle salicylate ≥99.0% (par GC)
Isopropyle salicylate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 235°C
Densité: 1,0729 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00035703
Numéro CAS: 607-85-2
EINECS: 210-143-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8818e563653aeed20a55126f9c046e1482d7b3dc&vid=8818e563653aeed20a55126f9c046e1482d7b3dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité