Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Tolyl salicylate

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Salicylic Acid p-Tolyl Ester, Salicylic Acid 4-Methylphenyl Ester, p-Cresyl Salicylate, 4-Methylphenyl Salicylate

S0018-25G
TCIAS0018-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAS0018-25G
p-Tolyl salicylate
p-Tolyl salicylate


Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059616
Numéro CAS: 607-88-5
EINECS: 210-144-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité