Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Sitosterol 40,00% (par GC) (contains Campesterol)

Fournisseur: TCI
Synonyms: α-Dihydrofucosterol, β-Sitosterol, 5-Stigmasten-3β-ol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol

S0040-25G
TCIAS0040-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAS0040-25G
β-Sitosterol 40,00% (par GC) (contains Campesterol)
beta-Sitosterol


Formule: C₂₉H₅₀O
MW: 414,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003631
Numéro CAS: 83-46-5
EINECS: 201-480-6
Merck Index: 14,08556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 40.0 %
Melting point 140.0 to 146.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -40.0 deg (C=2, Dioxane)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité