Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de thymol sel de sodium

Fournisseur: TCI

S0049-1G
TCIAS0049-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0049-1G
Bleu de thymol sel de sodium
Bleu de thymol sel de sodium


Formule: C₂₇H₂₉NaO₅S
Point de fusion: 283 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151093
Numéro CAS: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ec61f0ae9bf5ccefd4a90a25f29a4af886d8437&vid=9ec61f0ae9bf5ccefd4a90a25f29a4af886d8437&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Transition interval (pH) (red)1.2 to 2.8 (yellow), (yellow)8.0 to 9.6 (blue)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité