Sodium pentacyanoammineferroate(II) hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trisodium Amminepentacyanoferroate(II), Pentacyanoammineferroate(II) Sodium Salt
S0050-25G
TCIAS0050-25GEA 125 EUR InStock
TCIAS0050-25G
Sodium pentacyanoammineferroate(II) hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium pentacyanoammineferroate(II) hydrate
MW: 271,94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059942
Numéro CAS: 14099-05-9
ONU: 1588
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water transparency
Water 12.0 to 25.0 %
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Red purple with 10ppm Thiosemicarbazide
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité