Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium(2E,4E)hexa-2,4-dienoate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

S0054-25G
TCIAS0054-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAS0054-25G
Calcium(2E,4E)hexa-2,4-dienoate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium(2E,4E)hexa-2,4-dienoate


Formule: C₁₂H₁₄CaO₄
Numéro MDL: MFCD00043805
Numéro CAS: 7492-55-9
EINECS: 231-321-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité