Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl sorbate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Sorbic Acid Methyl Ester

S0056-25ML
TCIAS0056-25MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAS0056-25ML
Methyl sorbate ≥98.0% (par GC)
Methyl sorbate


Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00038319
Numéro CAS: 1515-80-6
EINECS: 216-160-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité