Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphapyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

S0071-25G
TCIAS0071-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAS0071-25G
Sulphapyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulphapyridine


Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂S
Numéro MDL: MFCD00038036
Numéro CAS: 144-83-2
EINECS: 205-642-7
Merck Index: 14,08938
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4024930dce6f96da8dcd55937c56980d7720bfe0&vid=4024930dce6f96da8dcd55937c56980d7720bfe0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité