Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Strychnine hemisulphate pentahydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

S0094-25G
TCIAS0094-25GEA 105 EUR InStock
TCIAS0094-25G
Strychnine hemisulphate pentahydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Strychnine hemisulphate pentahydrate


Formule: C₄₂H₄₆N₄O₈S·5H₂O
Numéro MDL: MFCD00068328
Numéro CAS: 60491-10-3
EINECS: 200-477-7
ONU: 1692
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,08855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=787a2eb9603fd8a8ed1447b63ff2066ce2652d6b&vid=787a2eb9603fd8a8ed1447b63ff2066ce2652d6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss 10.5 to 13.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité