Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Poly(diethylene glycol succinate)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethylene glycol Succinate Polyester, Succinate diethylene glycol Polyester

S0098-25G
TCIAS0098-25GEA 156 EUR InStock
TCIAS0098-25G
Poly(diethylene glycol succinate)
Poly(diethylene glycol succinate)


Numéro MDL: MFCD00167429
Numéro CAS: 26183-02-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Suitability for GC-analysis to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité