Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Succinate de dibutyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Succinic acid dibutyl ester

S0102-25ML
TCIAS0102-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAS0102-25ML
Succinate de dibutyle ≥99.0% (par GC)
Succinate de dibutyle


Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Point d'ébullition: 274°C
Point de fusion: -29°C
Point d'éclair: 144°C
Numéro MDL: MFCD00040495
Numéro CAS: 141-03-7
EINECS: 205-449-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b2533a948d7a260b65ddbc49ff916431bfce9f&vid=21b2533a948d7a260b65ddbc49ff916431bfce9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité