Noir du Soudan B
Fournisseur: TCI
S0113-25G
TCIAS0113-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAS0113-25G
Noir du Soudan B
Sudan black B
Formule: C₂₉H₂₄N₆
Point de fusion: 124°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006919
Numéro CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37f8ec1346bc8f7919107d7e9dc6a491109d1e87&vid=37f8ec1346bc8f7919107d7e9dc6a491109d1e87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Lambda max. 590.0 to 610.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 630 (EtOH, 590.0 to 610.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité