Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Direct yellow 44

Fournisseur: TCI
Synonyms: Direct Fast Yellow GC, Sirius Yellow GC

S0143-25G
TCIAS0143-25GEA 44 EUR InStock
TCIAS0143-25G
Direct yellow 44
Direct yellow 44


Formule: C₂₇H₂₂N₆O₈S
MW: 634,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059960
Numéro CAS: 8005-52-5
EINECS: 232-339-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cfcaa15614f7bd4dea26222d25b27169d85ba79&vid=5cfcaa15614f7bd4dea26222d25b27169d85ba79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Lambda max. 390.0 to 398.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 240 (H2O, 390.0 to 398.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité