Succinylcholine chloride dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Succinyldicholine dichloride, Suxamethonium chloride, Bis(trimethylammonioethyl) succinate chloride, Succinylcholine chloride
S0149-5G
TCIAS0149-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAS0149-5G
Succinylcholine chloride dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Succinylcholine chloride dihydrate
Formule: C₁₄H₃₀Cl₂N₂O₄.2H₂O
MW: 397,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150564
Numéro CAS: 6101-15-1
EINECS: 200-747-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08875
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water 8.0 to 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité