Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium sulphamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

S0164-100G
TCIAS0164-100GEA 83.6 EUR InStock
TCIAS0164-100G
Potassium sulphamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium sulphamate


Formule: H₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00059941
Numéro CAS: 13823-50-2
EINECS: 237-515-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17fb2c2ffd99007c40edb5b503f2616cf59abf5d&vid=17fb2c2ffd99007c40edb5b503f2616cf59abf5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité