Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stéarohydrazide ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Stearicacidhydrazide

S0222-25G
TCIAS0222-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAS0222-25G
Stéarohydrazide ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Stéarohydrazide


Formule: C₁₈H₃₈N₂O
MW: 298,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014764
Numéro CAS: 4130-54-5
EINECS: 223-946-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=122f55ee7a86256b74bcfc659fb12f2d3da4079a&vid=122f55ee7a86256b74bcfc659fb12f2d3da4079a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité