Scopolamine-N-oxide hydrobromide monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Genoscopolamine Hydrobromide, Scopolamine Aminoxide Hydrobromide
S0229-1G
TCIAS0229-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAS0229-1G
Scopolamine-N-oxide hydrobromide monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Scopolamine-N-oxide hydrobromide monohydrate
Formule: C₁₇H₂₁NO₅
MW: 400,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050590
Numéro CAS: 6106-81-6
EINECS: 228-066-8
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08407
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -25.0 deg (C=1,water)
Water 3.9 to 4.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité