Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Scopolamine methyl bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methscopolamine Bromide

S0231-1G
TCIAS0231-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAS0231-1G
Scopolamine methyl bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Scopolamine methyl bromide


Formule: C₁₈H₂₄BrNO₄
MW: 398,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078560
Numéro CAS: 155-41-9
EINECS: 205-844-5
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06003
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -25.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité