Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Synephrine tartrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol Tartrate, 4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol Tartrate, 4-Hydroxy-alpha-(methylaminomethyl)benzyl Alcohol Tartrate

S0233-25G
TCIAS0233-25GEA 105 EUR InStock
TCIAS0233-25G
Synephrine tartrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Synephrine tartrate


Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 484,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151120
Numéro CAS: 16589-24-5
EINECS: 240-647-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité