Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium copper chlorophyllin

Fournisseur: TCI

S0271-25G
TCIAS0271-25GEA 55 EUR InStock
TCIAS0271-25G
Sodium copper chlorophyllin
Sodium copper chlorophyllin


Numéro MDL: MFCD00012149
Numéro CAS: 28302-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 403.0 to 407.0 nm (pH 7.5 buffer sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 508 (pH 7.5 buffer sol., 403.0 to 407.0 nm) (calcd.on dried substance)
abs-ratio (a/b) max. 4.00 (E403 to E407/E627 to E633)
Drying loss max. 5.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..