Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodecane, Standard Material for GC

Fournisseur: TCI

S0284-5ML
TCIAS0284-5MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAS0284-5ML
Dodecane, Standard Material for GC
Étalons Étalons organiques
Appearance: Colorless clear liquid
Specific gravity (20/20): 0.7480 to 0.7520
Refractive index n20/D: 1.4200 to 1.4230


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b14557e547412c9e2347a013f3cc1ec7dfcc940&vid=f15f51f958f1935efb7c98df565e6895b3d9f5ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité