Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triammonium-4-sulphophthalate >65.0% (par HPLC) (contains 3-Sulfophthalate)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Sulphophthalic acid Triammonium Salt

S0315-25G
TCIAS0315-25GEA 101 EUR InStock
TCIAS0315-25G
Triammonium-4-sulphophthalate >65.0% (par HPLC) (contains 3-Sulfophthalate)
Triammonium-4-sulphophthalate


Formule: C₈H₁₅N₃O₇
MW: 297,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134235
Numéro CAS: 22411-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 65.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité