Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Decene, Standard Material for GC

Fournisseur: TCI

S0340-5ML
TCIAS0340-5MLEA 280 EUR InStock
TCIAS0340-5ML
1-Decene, Standard Material for GC
Étalons Étalons organiques
Form: Clear Liquid
Color: Colorless
Specific Gravity (20/20): 0.74


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e97668dbcb82ee4d6febd454332d52c7fa20b9d&vid=98880a7bf7fc2ee8ab92139fcfb6f03dc262e62a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité