Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Stachydrine hydrochloride

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Stachydrine HCl, (S)-2-Carboxy-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium chloride

S0358-10MG
TCIAS0358-10MGEA 116 EUR InStock
TCIAS0358-10MG
Stachydrine hydrochloride
Stachydrine hydrochloride


Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 179,64 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00060174
Numéro CAS: 4136-37-2
EINECS: 223-957-8
Merck Index: 14,08771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -28.0deg (C=2, H2O)
Elemental analysis (Nitrogen) 7.20 to 7.90 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité