Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphamethoxazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide

S0361-25G
TCIAS0361-25GEA 66 EUR InStock
TCIAS0361-25G
Sulphamethoxazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulphamethoxazole


Formule: C₁₀H₁₁N₃O₃S
MW: 253,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010546
Numéro CAS: 723-46-6
EINECS: 211-963-3
Merck Index: 14,08918
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité