Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stéarate d'éthyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

S0365-25G
TCIAS0365-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAS0365-25G
Stéarate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Stéarate d'éthyle


Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,54 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Point de fusion: 31 °C
Densité: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009006
Numéro CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81aa14ad980cc7f999cc2e7a869e87e6314cd2f3&vid=81aa14ad980cc7f999cc2e7a869e87e6314cd2f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 33.0 to 36.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité