Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

S0370-5G
TCIAS0370-5GEA 494 EUR InStock
TCIAS0370-5G
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate


Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00012686
Numéro CAS: 153-98-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0edf16af98fe639306d0fa5badc6c8a8ffac6965&vid=0edf16af98fe639306d0fa5badc6c8a8ffac6965&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité