Magic bullet [mixture of dithiothreitol and dithioerythritol (3:1)] matrice pour FABMS et SIMS liquide
Fournisseur: TCI
Attention
S0375-1G
TCIAS0375-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAS0375-1G
Magic bullet [mixture of dithiothreitol and dithioerythritol (3:1)] matrice pour FABMS et SIMS liquide
Magic bullet [mixture of dithiothreitol and dithioerythritol (3:1)]
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité