Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Spirobicromane ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7,7'-Dihydroxy-4,4,4',4'-tetramethyl-2,2'-spirobichroman, 4,4,4',4'-Tetramethyl-2,2'-spirobi[chroman]-7,7'-diol

S0383-5G
TCIAS0383-5GEA 220 EUR InStock
TCIAS0383-5G
Spirobicromane ≥99.0% (par HPLC)
Spirobicromane


Formule: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145320
Numéro CAS: 3127-14-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 194.0 to 201.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité