Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Spermidine phosphate hexahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

S0385-1G
TCIAS0385-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAS0385-1G
Spermidine phosphate hexahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Spermidine phosphate hexahydrate


Formule: C₁₄H₃₈N₆
MW: 584,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043283
Numéro CAS: 49721-50-8
EINECS: 256-447-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8be81be68caba33e345e09622f5c3af39eaa8e49&vid=93d2f1c9095d7edbf28822e8d849ad253a89c103&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 14.5 to 16.4 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité