Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(+)-Sorbose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

S0390-100MG
TCIAS0390-100MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAS0390-100MG
D(+)-Sorbose ≥98.0% (par HPLC)
D(+)-Sorbose


Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165.5…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151095
Numéro CAS: 3615-56-3
EINECS: 222-796-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d23ec5a32aa644bf50b220e6726881dbe642bf1&vid=6d23ec5a32aa644bf50b220e6726881dbe642bf1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +44.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité