Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-(Methylenedioxy)phénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol

S0418-25G
TCIAS0418-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAS0418-25G
3,4-(Methylenedioxy)phénol ≥98.0% (par GC)
3,4-(Methylenedioxy)phénol


Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD00005827
Numéro CAS: 533-31-3
EINECS: 208-561-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c52e2f997604b36668945d071d54f3e9d1eb4e7a&vid=c52e2f997604b36668945d071d54f3e9d1eb4e7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité