Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monosodium 2-sulphoterephthalate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Monosodium 2-sulphoterephthalate, 2-Sulphoterephthalic acid Monosodium salt

S0419-25G
TCIAS0419-25GEA 168 EUR InStock
TCIAS0419-25G
Monosodium 2-sulphoterephthalate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Monosodium 2-sulphoterephthalate


Formule: C₈H₆O₇S
MW: 268,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059843
Numéro CAS: 19089-60-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6596fef44648417854b63d33f32ffe4ea7fc2601&vid=6596fef44648417854b63d33f32ffe4ea7fc2601&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité