Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Suberoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Suberoylchloride, Suberoyl Chloride

S0420-25G
TCIAS0420-25GEA 153 EUR InStock
TCIAS0420-25G
Suberoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Suberoyl chloride


Formule: C₈H₁₂Cl₂O₂
MW: 211,08 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD00000764
Numéro CAS: 10027-07-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité