DTT / TG11 [Dithiothreitol + α-thioglycerol] (1:1 mixture) matrice pour FABMS et SIMS liquide
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dithiothreitol + α-Thioglycerol
S0436-1G
TCIAS0436-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAS0436-1G
DTT / TG11 [Dithiothreitol + α-thioglycerol] (1:1 mixture) matrice pour FABMS et SIMS liquide
DTT / TG11 [Dithiothreitol + alpha-thioglycerol] (1:1 mixture)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité