Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-ethylhexyl)suberate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dioctyl Suberate, Suberic Acid Dioctyl Ester, Suberic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester

S0443-25ML
TCIAS0443-25MLEA 152 EUR InStock
TCIAS0443-25ML
Bis(2-ethylhexyl)suberate ≥98.0% (par GC)
Bis(2-ethylhexyl)suberate


Formule: C₂₄H₄₆O₄
MW: 398,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631311
Numéro CAS: 5238-22-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité