Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Suberate de diéthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl octanedioate, 1,8-Octanedioic acid diethyl ester, Suberic acid diethyl ester

S0449-25G
TCIAS0449-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAS0449-25G
Suberate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Suberate de diéthyle


Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Point d'ébullition: 283°C
Point de fusion: 5 °C
Densité: 0,98516 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00009217
Numéro CAS: 2050-23-9
EINECS: 218-084-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05a90ab5b2233fb18265932f10248d270277ed52&vid=05a90ab5b2233fb18265932f10248d270277ed52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité