Mélange standard de n-Paraffines (composé de C12, C13, C14, C15 et C16), matériau standard pour CG
Fournisseur: TCI
S0455-5ML
TCIAS0455-5MLEA 89.1 EUR InStock
TCIAS0455-5ML
Mélange standard de n-Paraffines (composé de C12, C13, C14, C15 et C16), matériau standard pour CG
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité