Mélange standard de n-Paraffines (composé de C21, C22, C23, C24 et C25), matériau standard pour CG
Fournisseur: TCI
S0457-1G
TCIAS0457-1GEA 324 EUR InStock
TCIAS0457-1G
Mélange standard de n-Paraffines (composé de C21, C22, C23, C24 et C25), matériau standard pour CG
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité