Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

DL-Selenomethionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: H-DL-Se-Met-OH, 2-Amino-4-(methylseleno)butyric Acid, 2-Amino-4-(methylselanyl)butanoic acid

S0462-1G
TCIAS0462-1GEA 158 EUR InStock
TCIAS0462-1G
DL-Selenomethionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-Selenomethionine


Formule: C₅H₁₁NO₂Se
MW: 196,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063089
Numéro CAS: 1464-42-2
EINECS: 215-977-0
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08441
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité