Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium [(R)-1,2-diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetato]samarate(III) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium [(R)-Propylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetato]samarate(III)

S0473-100MG
TCIAS0473-100MGEA 293 EUR InStock
TCIAS0473-100MG
Sodium [(R)-1,2-diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetato]samarate(III) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium [(R)-1,2-diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetato]samarate(III)


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=661b852abfab0e6dc0ba139e23e2e3d84193e513&vid=ea2b07af4f5971aed8e20a767d789e4946b0cb21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -6.0 deg (C=1, pH 10.0 Buffer sol.)
Functionality test to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité