Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-phenylethenyl)naphthalene ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Styrylnaphthalene

S0488-1G
TCIAS0488-1GEA 99 EUR InStock
TCIAS0488-1G
1-(2-phenylethenyl)naphthalene ≥95.0% (par GC)
1-(2-phenylethenyl)naphthalene


Formule: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021574
Numéro CAS: 2043-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité