Sodium azoture ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sodium triazide
S0489-100G
TCIAS0489-100GEA 36.3 EUR InStock
TCIAS0489-100G
Sodium azoture ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium azoture
Formule: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Point de fusion: 275
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
ONU: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,08581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=477359b6e50e95e31a2fec931a0b7018253cfc41&vid=477359b6e50e95e31a2fec931a0b7018253cfc41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Cerium redox Method) min. 99.0 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité