Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Succinimidyl-6-[[7-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl]amino]hexanoate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

S0503-100MG
TCIAS0503-100MGEA 390 EUR InStock
TCIAS0503-100MG
Succinimidyl-6-[[7-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl]amino]hexanoate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Succinimidyl-6-[[7-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl]amino]hexanoate


Formule: C₁₈H₂₃N₅O₇S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1858255-08-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité