Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Sulpho-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

S0510-1G
TCIAS0510-1GEA 222 EUR InStock
TCIAS0510-1G
4-Sulpho-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Sulpho-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid


Formule: C₇H₂F₄O₅S
Numéro CAS: 125662-60-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité