Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-1,2,4-triazolide ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,4-Triazole, sodium derivative, 1,2,4-Triazole Sodium Salt, 1,2,4-Triazolylsodium, Sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1H-1,2,4-Triazole sodium salt

S0522-25G
TCIAS0522-25GEA 158 EUR InStock
TCIAS0522-25G
Sodium-1,2,4-triazolide ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Sodium-1,2,4-triazolide


Formule: C₂H₃N₃
MW: 91,05 g/mol
Point de fusion: 327°C
Numéro MDL: MFCD00044437
Numéro CAS: 41253-21-8
EINECS: 255-280-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité