Sodium phenoxyacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenoxyacetic Acid Sodium Salt
S0529-25G
TCIAS0529-25GEA 135 EUR InStock
TCIAS0529-25G
Sodium phenoxyacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium phenoxyacetate
Formule: C₈H₈O₃
MW: 174.13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064234
Numéro CAS: 3598-16-1
EINECS: 222-746-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité