Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Scandium(III) acetate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic acid scandium(III) salt hydrate

S0534-1G
TCIAS0534-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAS0534-1G
Scandium(III) acetate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Scandium(III) acetate hydrate


Formule: C₆H₉O₆Sc·H₂O
MW: 240,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150122
Numéro CAS: 304675-64-7
EINECS: 223-274-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 3.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité