Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium tétrachloropalladate (II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

S0540-1G
TCIAS0540-1GEA 253 EUR InStock
TCIAS0540-1G
Sodium tétrachloropalladate (II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium tétrachloropalladate (II)


Formule: Cl₄Na₂Pd
Numéro MDL: MFCD00003487
Numéro CAS: 13820-53-6
EINECS: 237-502-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54ce9109051ea54bd8c763e20ee2ad6013d8e6cd&vid=ea0bb02560048da9df7e79425e488c1f9e81f882&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité